Print…
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, planas
Fornecedor: VWR Collection
442-0262EA 17.9 EUR
442-0262 442-0263 442-0264 442-0265 442-0266 442-0267 442-0268 442-0269 442-0270 442-0271 442-0272 442-0273 442-0274 442-0275 442-0276 442-0277 442-0278 442-0279 442-0280
VWR®, Barras agitadoras magnéticas, planas
Agitadores magnéticos e suspensos Barras magnéticas de agitação
De PTFE Revestidas a PTFE, núcleo magnético Alnico V potente. Superfície macia com rebordos arredondados, para intensificar o efeito de agitação, mesmo a velocidades baixas.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Termicamente resistentes, indicadas para gamas de temperaturas de -200 até +280 °C