Print…
Electronic overhead stirrers, MINISTAR 80 control
Fornecedor: IKA
25001990
441-0469EA 1729 EUR
441-0469
Electronic overhead stirrers, MINISTAR 80 control
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores suspensos
This overhead stirrer is ideal for special applications. Combining high performance with excellence, the units require minimum space.
  • Enclosed in hardened glass
  • Fast, response display for maximum visibility and chemical resistance
  • Clear display shows all essential information at a glance
  • Viscosities up to 60,000 mPas and volumes of up to 50000 ml
  • Speed is continuously adjustable between 0/30 – 500 rpm
Certificações: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Informações de encomenda: Supplied without accessories, a wide range ofMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo MINISTAR 80 control
Environmentally Preferable
Capacidade de agitação máx. de H₂O 50 L
Viscosidade máx. 60000 mPas
Gama de velocidades I 30 – 500 min⁻¹
Binário máximo na bucha 80 Ncm
Potência - entrada/saída do motor 60/46 W
Shaft Ø 0,5 - 8,0 mm
W×D×H 70×193×154 mm
Peso 1,72 kg