Print…
Gama de agitadores suspensos com ajuste eletrónico que estão equipados com sistemas avançados de segurança
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
F201A0150 F201A0152 F201A0151 F201A0155 F201A0156 F201A0157 SA201A0155 SA201A0151
441-0345EA 1070 EUR
441-0345 441-0347 441-0346 441-0348 441-0349 441-0350 441-0413 441-0474
Gama de agitadores suspensos com ajuste eletrónico que estão equipados com sistemas avançados de segurança
Agitadores magnéticos e suspensos Agitadores suspensos
Gama de agitadores suspensos com ajuste eletrónico que estão equipados com sistemas avançados de segurança.
  • Compacto, fácil de usar, design ergonómico, leves, confiável e silencioso
  • Arranque progressivo impede que o líquido saia do recipiente
  • Motor controlado por microprocessador, com velocidade constante, mesmo que a viscosidade do líquido se altere (excepto modelos ES)
  • Os modelos BS, PW, DLS, LH e DHL têm um sistema de segurança sem chave, o que ajuda a garantir uma utilização segura
  • Os modelos DLS e DLH têm dois displays digitais que mostram a
Mais informação do produto