Print…
Placa poço redondo J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
43001-0010EA 87.3 EUR
43001-0010 43001-0016 43001-0116
Placa poço redondo J.T.Baker®
Microplacas Microplacas Deep Well
Fabricada em PP virgem para minimizar os extraíveis.
  • Rebordo elevado para evitar a contaminação cruzada e permitir uma melhor selagem por soldadura a quente
  • Também disponível sem rebordo para permitir a inserção de frascos, ou quando são usadas selagem adesivas
  • Fundo redondo para uma mistura e recuperação ótimas
  • Adequada para utilização com sistemas automatizados de manuseamento de amostras
  • Pode ser armazenada a –80 °C
A placa poço redondo Plus J.T.Baker® com fugas de ar e rebordos elevados para descongelar amostras.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)