Print…
Cloreto de hidrogénio 1 M ethyl acetate, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428921000
428921000.EA 89.8 EUR
428921000.
Cloreto de hidrogénio 1 M ethyl acetate, AcroSeal®
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Densidade: 0.9 g/cm³
Ponto de Inflamação: –3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 2924
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.95 to 1.15 M
Refractive index 1.5090 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %