Print…
Ácido sulfúrico 10% v/v aqueous solution
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
42552.M4
42552.M4EA 388 EUR
42552.M4
Ácido sulfúrico 10% v/v aqueous solution
Ácido sulfúrico
CAS No.: 7664-93-9 Molecular Formula: H2O4S Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.84
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II