Print…
Ácido sulfúrico 2.5 mol/l (5 N) em solução aquosa, Titripur® solução volumétrica, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
4.80364.1000 4.80364.9025
4.80364.1000EA 37 EUR
4.80364.1000 4.80364.9025
Ácido sulfúrico 2.5 mol/l (5 N) em solução aquosa, Titripur® solução volumétrica, Supelco®
Ácido sulfúrico
Merck have introduced into the range of Titripur® Titrants some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Fórmula: H₂SO₄
Peso Molecular: 98.08 g/mol
Ponto de ebulição: 330
Ponto de Fusão: 10.38
Densidade: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II