Print…

Ácido fórmico ≥96% 96 ACS

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

Sinônimos: Aminic Acid, Methanoic acid

36617.36 36617.A3 36617.57
36617.36EA 92.6 EUR
36617.36 36617.A3 36617.57
Ácido fórmico ≥96% 96 ACS
Ácido fórmico

Purity: 96+% CAS No.: 64-18-6 Molecular Formula: CH2O2 Formula Weight: 46.03 Flash Point: 50°(156°F) Physical Form: Liquid Density: 1.220 Refractive Index: 1.3710 Appearance: Colourless Melting Point: 7-9° Boiling Point: 100-101° Beilstein Reference: 1209246 Merck Reference: 14,4241 UN No.: 1779 MDL No.: MFCD00003297

Fórmula: HCO₂H
Peso Molecular: 46.03 g/mol
Ponto de ebulição: 100…101 °C
Ponto de Fusão: 7…9 °C
Densidade: 1.220
Ponto de Inflamação: 50 °C (156 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4241
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR