Print…
Lutécio solução padrão 10.000 mg/l Lu em 5% ácido nítrico (de Lu2O3) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35757.AEEA 670 EUR
35757.AE
Lutécio solução padrão 10.000 mg/l Lu em 5% ácido nítrico (de Lu2O3) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Lutetium Standards
Molecular Formula: Lu2O3 in 5% HNO3
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Rastreável de NIST