Print…

n-Pentano ≥99% (por GC), CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™

Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo

Sinônimos: Pentane

34497-1L 34497-2.5L
34497-1LEA 115.94 EUR
34497-1L 34497-2.5L
n-Pentano ≥99% (por GC), CHROMASOLV™ para análises de resíduos pesticidas, Riedel-de Haën™
n-Pentano

  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent

Fórmula: H₃C(CH₂)₃CH₃
Peso Molecular: 72.15 g/mol
Ponto de ebulição: 36…37 °C
Ponto de Fusão: –131 °C
Densidade: 0.631 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: <–35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009498
Número CAS: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ba2c9c81a4b1f44769627a00ba49b6cc8e63132&vid=f6831eb15ab1602d8c752468dc3ee31cc4ee61c0&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Assay (GC) Min. 99 %
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis max. 5 ng/l
Explosion Limit ~8.3 %
Autoignition Temperature 500 °F


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR