Print…
N,N-Dimetilformamida 99,8 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ Pest_Residual, Riedel-de Haën™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: DMF
34489-2.5L
34489-2.5LEA 237.93 EUR
34489-2.5L
N,N-Dimetilformamida 99,8 GC_ASSAY_METHOD, CHROMASOLV™ Pest_Residual, Riedel-de Haën™
N,N-Dimetilformamida
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Fórmula: HCON(CH₃)₂
Peso Molecular: 73.09 g/mol
Ponto de ebulição: 152…153 °C (1.013 hPa)
Ponto de Fusão: –61 °C
Densidade: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003284
Número CAS: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3 III
ALCANCE: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.08 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Suitability for residue analysis max. 5 ng/l
Explosion Limit 15.2 %
Refractive Index n20/D 1.430 (lit.)
Vapor Pressure 2.7 mmHg ( 20 °C)
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable