Print…
VWR®, Jerricans, boca larga, com tampa de rosca, HDPE
Fornecedor: VWR Collection
331-0152EA 6.5 EUR
331-0152 331-0187 331-0103 331-0107 331-0108 331-0112 331-0411 VWRI331-0109.1
VWR®, Jerricans, boca larga, com tampa de rosca, HDPE
Frascos Jerricans
HDPE, opaque with PP screw caps.
  • Recipiente que poupa espaço, fácil de encher
  • Com tampas de rosca invioláveis
  • Excelente resistência ao choque
  • Resistência à temperatura: −10 a +80 °C (120 °C durante curtos períodos)
  • Pode ser fornecido estéril
Ideal para ensaios, enchimento e armazenamento de água e para uso geral. Opaco, mas assegura visibilidade adequada do nível do conteúdo.