Print…

Tiossulfato de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric

Fornecedor: VWR Chemicals

Sinônimos: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate

31553.294EA 15.5 EUR
31553.294 31553.363 31553.408
Tiossulfato de sódio 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Tiossulfato de Sódio
Fórmula: Na₂S₂O₃
Peso Molecular: 158.11 g/mol
Ponto de ebulição: 100
Ponto de Fusão: 48
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003499
Número CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Promoção por tempo limitado

Os produtos selecionados estão em promoção

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR