Print…
Reagente de Meyer Blood_research
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
31072.268EA 130 EUR
31072.268
Reagente de Meyer Blood_research
Meyer's reagent
Ponto de ebulição: >100 °C (1013 hPa)
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
UN: 1760
ADR: 8 II
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable