Print…

Ácido clorídrico 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM Volumetric

Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção

Sinônimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

30025.293EA 17.6 EUR
30025.293 30025.362 30025.373 30025.407 30025.320
Ácido clorídrico 2 mol/l (2 N), AVS TITRINORM Volumetric
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Peso Molecular: 36.46 g/mol
Densidade: 1.031 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l
NIST traceable Confirmed

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR