Print…
Acído nítrico 60%
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Nitric acid solution
29698.233EA 0 EUR
29698.233
Acído nítrico 60%
Acído nítrico
Fórmula: HNO₃
Peso Molecular: 63.01 g/mol
Ponto de ebulição: ∼120 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011349
Número CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable