Print…
Isooctano ≥98%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
28775.290EA 40.2 EUR
28775.290 28775.368 28775.461
Isooctano ≥98%, TECHNICAL
Isooctano
Fórmula: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Peso Molecular: 114.23 g/mol
Ponto de ebulição: 99.2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –107 °C
Densidade: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008943
Número CAS: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.391 - 1.393