Print…

Parafina, líquido, GPR RECTAPUR®

Fornecedor: VWR Chemicals

Sinônimos: Wax Paraffin, Paraffin wax

24679.291EA 59 EUR
24679.291 24679.360 24679.462 24679.320
Parafina, líquido, GPR RECTAPUR®
Parafina
Ponto de ebulição: 300…500 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Solid paraffins Passes test
Acidity Max. 0.002 meq/g
Colouration Max. 20 APHA
Density (20/4) 0.850 - 0.885
Viscosity (40°C) Min. 34.5 cSt
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR