Print…
VWR®, Pinças para Bureta
Fornecedor: VWR Collection
241-0043EA 49.5 EUR
241-0043
VWR®, Pinças para Bureta
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
De vinil, preto. Modelo simples.
  • Para duas buretas até 12 mm de diâmetro
  • Ajuste fácil da altura
  • Pode ser fixada a varetas verticais com parafusos serrilhados
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable