Print…
Pinças, de precisão
Fornecedor: OUTILS RUBIS
44 3 3C 5 7 5B 2 1 4 35A 35B AA F 6 0 SS-SA
232-1132EA 26.9 EUR
232-1132 232-1219 232-1220 232-1221 232-1230 OUTI5B 232-0000 232-0143 232-0216 232-0209 OUTI35B 232-0217 OUTIF OUTI6 OUTI0 OUTISS-SA
Pinças, de precisão
Forceps
De aço inoxidável. Pinça com pontas usinadas com muita precisão. Ideais para aplicações que exijam um grau de precisão elevado, incluindo microscopia, anatomia, biologia, microbiologia, tecnologia genética e microscopia electrónica.
  • Resistentes a ácidos
  • Resistentes a ácido fluoridrico e a ácido nítrico
  • 100% antimagnéticas