Print…
Espátula Drigalski
Fornecedor: RSG
353.165 354.165 80354195
231-2185EA 8.6 EUR
231-2185 231-1085 231-0652
Espátula Drigalski
Espátulas
De aço inoxidável 18/10, anti-magnética.
  • Para aplicações bacteriológicas
  • Também podem ser utilizadas como agitador
  • Para a difusão uniforme ou melhor distribuição do meio