Print…
Nitroprussiato de sódio dodecahidratado 99 ACS, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Perigo
Sinônimos: Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, Sodium nitrosopentacyanoferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide dihydrate
228710-500G
228710-500GEA 443.65 EUR
228710-500G
Nitroprussiato de sódio dodecahidratado 99 ACS, Fluka™
Nitropruside de sódio dodecahidratado
Fórmula: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Peso Molecular: 297.95 g/mol
Densidade: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149192
Número CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08722
Encomendar
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable