Print…
Simdos® Dosing Pump
Fornecedor: KNF
FEM1.10TT.18S FEM1.10FT.18S FEM1.10KT.18S FEM1.02KT.18S FEM1.02TT.18S FEM1.02FT.18S FEM1.10FT18RCP FEM1.10KT18RCP FEM1.10TT18RCP FEM1.02KT18RCP FEM1.02TT18RCP FEM1.02FT18RCP
224-0064EA 2030 EUR
224-0064 224-0065 224-0063 224-0183 224-0184 KNFAFEM1.02FT.18S KNFAFEM1.10FT18RCP KNFAFEM1.10KT18RCP KNFAFEM1.10TT18RCP 224-0187 224-0188 224-0189
Simdos® Dosing Pump
Bombas Bombas de Tambor
Bomba de dosagem simples, intuitiva e compacta.
Aplicação: Dosificação de líquidos.
  • Ecrã grande e interface intuitiva com menus drop down, fácil calibração
  • Um botão de programação
  • Adaptável às características do fluido
  • Cabeça da bomba localizada externamente para uma melhor proteção dos
  • componentes eletrónicos
  • Autoferrante até 3 mCE, pode funcionar a seco
  • Dosagem de 1 até 100 ml/min
  • Reprodutibilidade da dose ±1%
  • Programação simplificada da dose de 1 a 1000 ml
  • Volume dispensado de 1 a 1000 ml
  • Pressão máx.: 6 bar
  • Viscosidade máxima: 150 cS
  • Taxa de fluxo de 0,0