Print…
Bombas de tambor
Fornecedor: BURKLE
5600-1251 5600-1252 5600-0501 5600-0502 5600-0651 5600-0652 5600-0801 5600-0802 5600-1002 5600-1001 5600-1501 5600-1502
223-1224EA 231 EUR
223-1224 223-1230 223-1220 223-1226 223-1221 223-1227 223-1222 223-1228 223-0077 223-0075 223-0076 223-0078
Bombas de tambor
Bombas Bombas de Tambor
Drum pumps in PP, with rigid discharge tube or flexible PVC discharge hose with stopcock. Fast simple decanting of liquids from drums, canisters and tanks.
  • Excelente resistência a produtos químicos, sendo por isso igualmente adequadas para decantação de ácidos, bases e agentes de limpeza agressivos
  • Taxa de débito máxima aproximada de 12 L/min
  • Regulação contínua da profundidade de imersão da bomba, assegurando uma boa extração residual
  • A mangueira de descarga flexível de PVC tem 1,2 m de comprimento
  • A válvula sem retorno na base garante uma boa recolha do
Mais informação do produto