Print…
Suportes para funis
Fornecedor: KARTELL
269
221-1262EA 32.2 EUR
221-1262
Suportes para funis
Suportes de retortas
De PP, brancos, inquebráveis.
  • Para funis com 50-120 mm de diâmetro
  • Com noz para encaixar em hastes com 8-14 mm de diâmetro
  • Encaixe intercambiável para vários tamanhos