Print…
VWR®, Funis, haste curta
Fornecedor: VWR Collection
221-0175EA 18.8 EUR
221-0175 221-0176 221-0177 221-0178 221-0179 221-0180 221-0181 221-0182
VWR®, Funis, haste curta
Funis Funis de filtração Funis de filtração
Vidro borosilicato, grau 3.3.
  • Elevada resistência a produtos químicos
  • Elevada resistência térmica
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Paredes internas lisas.
Certificações: ISO 4798.