Print…
Rolhas, com extremidade reversível, Versilic®
Fornecedor: Saint Gobain Life Sciences
467007-100 467010-50 467015-20 467020-20 467025-10 467030-05 467018-20 467013-50
391-2260EA 74.1 EUR
391-2260 217-0187 217-0189 217-0191 391-2261 391-2262 217-0190 217-0188
Rolhas, com extremidade reversível, Versilic®
Rolhas Rolhas de silicone
Estas rolhas são feitas de silicone translúcido. O as rolhas garantem uma absoluta impermeabilidade, mesmo quando as extremidades dos tubos, ou dos recipientes de vidro, metal ou plástico, são imperfeitas.
  • Excepcional vedação e protecção
  • Perfuráveis e autoclaváveis
  • Resistentes ao desgaste, ao ozono e a esterilizações repetidas
  • Resistentes a temperaturas de –60 a +220 °C (até +250 °C por períodos breves)
The stoppers can be punctured and resealed after sampling, even after several uses.
Resistant to temperatures from -60 to +220 °C (up to +250 °C for short periods)