Print…
Tabuleiros de laboratório
Fornecedor: KARTELL
280 281 282 283 284 285 286 288
216-2010EA 16.1 EUR
216-2010 216-2011 216-2012 216-2013 216-2014 216-2020 216-2025 216-2030
Tabuleiros de laboratório
Tabuleiros Tabuleiros/Tinas de laboratório
De PVC, brancos.
  • De paredes espessas e inquebráveis
  • Resistentes ao calor até 70 °C
  • Superfícies lisas para permitir uma limpeza fácil
Com estrias na base.Tabuleiros extremamente versáteis, ideais para uma grande variedade de aplicações. As estrias na base tornam estes tabuleiros ideais para uso como tabuleiros de revelação.