Print…
Cristalizadores, Crystallizing dish DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
213112401 213113209 213113809 213114102 213114402 213114908 213115407 213115904 213116309 213132403 213133408 213133802 213134104 213134404 213134901 213135409 213135906 213136302 213113406 213133202
216-1810EA 9.6 EUR
216-1810 216-1811 216-1813 216-1814 216-1815 216-1816 216-1817 216-1818 216-1819 216-1820 216-1862 216-1863 216-1864 216-1865 216-1866 216-1867 216-1868 216-1869 216-1812 216-1821
Cristalizadores, Crystallizing dish DURAN®
Tabuleiros Cristalizadores
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, com ou sem bico.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Para uma grande variedade de aplicações. A partir dos 100 ml de capacidade, existe uma zona branca quadrada, para rotulagem.
*without labelling field
DIN 12338 (with spout)
Certificações: DIN 12337 (sem bico)
DIN 12338 (com bico)