Print…
VWR®, Garrafões, de boca estreita, redondos, com tampas de rosca
Fornecedor: VWR Collection
216-1736EA 44.8 EUR
216-1736 216-1704 216-1703 216-1737 216-1706 216-1701 216-1729 216-1738 216-1702 216-1908 216-1918 216-2180
VWR®, Garrafões, de boca estreita, redondos, com tampas de rosca
Frascos Garrafões
LDPE, HDPE ou PP, translúcidos com tampas de rosca roxas. Adequado para armazenar e dispensar soluções e meios. Dispõe de uma pega integrada. Graduado para identificação do volume dispensado.
LDPE
Ideais para aplicações em que é necessário alta pureza devido a uma elevada resistência química (usados para produtos oftálmicos, tais como gotas oculares ou sprays nasais).
Resina preferida para armazenamento a frio (até −80 °C), temperatura de funcionamento de −80 até +80 °C
Resistência a impactos físicos (não quebram mesmo se cairem acidentalmente, enquanto que os garrafões de PP podem rachar aMais informação do produto