Print…
Provetas, multifunções, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
213982101 213983406 213983603 213984608 213985201 213985304 213986806 213987408 213987708 213988001
215-1025EA 19.8 EUR
215-1025 215-3648 216-1850 215-3649 216-0273 215-3650 215-1022 216-0274 216-0275 215-3651
Provetas, multifunções, DURAN®
Provetas Provetas para Armazenamento
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, com base redonda.
  • Muito boa resistência química e grande resistência a mudanças de temperatura
  • Sem graduação
  • Rebordo esmerilado, sem bico