Print…
Esguichos, boca larga, multilingue, com tampas coloridas, Azlon®
Fornecedor: SciLabware
WGW531VTML WGW532VTML WGW533VTML WGW534VTML WGW535VTML WGW537VTML WGW538VTML WGW539VTML WGW540VTML WGW541VTML WGW538VTMLR WGW539VTMLR WGW541VTMLR WGW537VTMLME WGW538VTMLME WGW539VTMLME WGW541VTMLME
215-3131EA 87.8 EUR
215-3131 215-3280 215-3281 215-3282 215-3132 215-3133 215-3283 215-3134 215-3284 215-3285 215-3870 215-3869 215-3868 215-3871 215-3874 215-3873 215-3872
Esguichos, boca larga, multilingue, com tampas coloridas, Azlon®
Frascos Esguichos
Em LDPE, translúcidos com tampa pulverizadora de PP.
  • O sistema DripLok® impede a entrada de ar no frasco prevenindo o gotejamento de solventes
  • Impressos em 4 idiomas (Inglês, Francês, Alemão e Espanhol)
  • A tampa está equipada com uma abertura de precisão com pulverizador para um maior controlo
Com boca larga para enchimento fácil e seguro. Equipado com tampa de PP com código de cor que ajuda a manter a forma durante a utilização.
Certificações: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specifiedMais informação do produto