Print…
Recipientes para amostras, com tampa roscada, não pirogénicos
Fornecedor: Sterilin
128PYR 125PYR 129PYR 190PYR 165PYR 185PYR
215-3684EA 621 EUR
215-3684 215-3683 216-1558 215-3687 215-3685 215-3686
Recipientes para amostras, com tampa roscada, não pirogénicos
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
PS, com tampa roscada de metal, PP ou PE.
  • Apenas para uso in vitro
  • Irradiação gama
  • Tampas roscadas e à prova de fugas, testados de acordo com a norma EN14254 Anexo D e BS5213
  • Número de lote impresso no rótulo e certificado de teste fornecido por cada lote
Adequados para armazenamento de amostras, trabalho de formulação, teste de esterilidade e teste de endotoxina. Certificado de isenção de endotoxinas para níveis abaixo de 0,01 EU/ml (Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) test).
Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ non-Mais informação do produto