Print…
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
312751-9025 312750-9050 312750-9125 312751-9125 312750-9025 312751-9050
215-2350EA 922 EUR
215-2350 NALG312750-9050 NALG312750-9125 NALG312751-9125 NALG312750-9025 NALG312751-9050
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Frascos Frascos Conta-Gotas
Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
  • Round shape
  • Drop size: 40/50 μl
  • Leakproof
Certificações: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Informações de encomenda: Controlled-drop dispensing tip and coloured closures are available seperately.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental NAR Certificate of Retirement