Print…
VWR®, Balões Erlenmeyer
Fornecedor: VWR Collection
214-1130EA 59 EUR
214-1130 214-1131 214-1132 214-1133 214-1134 214-1136 214-1137 214-1170 214-1171 214-1172 214-1174 214-1175 214-1173 214-0248 214-0471 214-0472
VWR®, Balões Erlenmeyer
Balões Balões Erlenmeyer
De vidro borossilicato, grau 3.3.
  • De boca estreita ou boca larga, com rebordo arredondado
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
A alternativa económica para uma vasta gama de aplicações laboratoriais. Os balões dispõem de um rebordo largo, com marcas de graduações de volume aproximadas, e uma zona para rotulagem.
ISO 1773 (narrow mouth)
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Certificações: ISO 1773 (boca estreita), DIN ISO 24450 (boca larga).
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable