Print…
Unidades de armazenamento, série MagLab™
Fornecedor: HEATHROW
HS23500 HS23502 HS23503 HS23504
211-0382EA 121 EUR
211-0382 211-0384 211-0385 211-0386
Unidades de armazenamento, série MagLab™
Caixas Caixas de arrumação
A série MagLab™ permite organizar os produtos de laboratório mais comuns, retirando-os da bancada.
De ABS, colorida.
  • MagRack™ com capacidade para quatro tubos de 50 ml e nove tubos de 15 ml
  • MagWipe™ com capacidade para uma caixa Kimwipes® padrão (11×21 cm)
  • MagPette™ com capacidade para duas micropipetas (compatíveis com os tipos mais comuns)
  • MagBox™ com capacidade para diversos acessórios
Disponível individualmente ou como conjunto de quatro unidades, cada unidade é fixada através de ímanes que se fixam à maioria das superfícies metálicas.