Print…

Ácido fórmico 99 - 100% 99-100, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA

Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo

Sinônimos: Aminic Acid, Methanoic acid

20318.297EA 43.3 EUR
20318.297 20318.322 20318.446 20318.320 20318.310 20318.180 20318.550
Ácido fórmico 99 - 100% 99-100, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Ácido fórmico
Fórmula: HCO₂H
Peso Molecular: 46.03 g/mol
Ponto de ebulição: 100…101 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 8,2…8,4 °C
Densidade: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003297
Número CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
ALCANCE: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Promoção por tempo limitado

Os produtos selecionados estão em promoção

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Assay Min. 99.0 %
Dilution test Passes test ACS
Colouration Max. 10 APHA
Solidification point 7 - 8 °C
Refractive index (20°C) 1.370 - 1.372
Density (20/20) 1.210 - 1.230
Acetic acid Max. 0.2 %
Evaporation residue Max. 30 ppm
Heavy metals (by ICP-MS) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 20 ppm
Water Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.1 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 4 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

ESPECIFICAÇÕES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR