Print…

Bombas de diafragma

Fornecedor: VACUUBRAND
20696080 696081 696082 696434 20738000 20731000 20731100 20732000 732001 20732200 20734000 734001 20736000 736001 738001 731001 731002 731102 732002 732202 734002 736002 738002 20721000 721001 721002 20730000 730002 743002 743001 741002 20741000 20743000 20744000
181-1580EA 1730 EUR
181-1580 181-1557 181-0016 181-0045 181-1082 181-1033 181-1034 181-1037 181-1038 181-1039 181-1061 181-1062 181-1065 181-1066 181-1083 181-0160 VACU731002 VACU731102 VACU732002 VACU732202 VACU734002 VACU736002 VACU738002 181-0241 181-0242 181-0243 181-0476 VACU730002 VACU743002 VACU743001 VACU741002 181-0477 181-0478 181-0437
Bombas de diafragma
Bombas Bombas de Diafragma
As bombas de diafragma são bombas mecânicas de vácuo que funcionam sem óleo. São fáceis de operar, não necessitam de água pelo que não contaminam o ambiente. Estas bombas são usadas para bombear gases entre recipientes em laboratórios de química ou física. São extremamente versáteis.

  • Available in aluminium or chemical
  • Large selection of final pressure and pump capacities, high pump volume capacities even at low pressures
  • Maintenance-free drive unit, constructed for easy maintenance, diaphragm and valves are easy to replace
  • Very quiet, low-vibration
Mais informação do produto
Encomendar

ESPECIFICAÇÕES

Modelo MD 1 MD 1 MD 1 ME 16 MV 2 NT ME 4 NT ME 4R NT MZ 2 NT MZ 2 NT MZ 2D NT ME 8 NT MD 4 NT ME 4 NT ME 4 NT ME 4R NT MZ 2 NT MZ 2D NT ME 8 NT MD 4 NT MV 2 NT ME 1 ME 1 ME 2 NT ME 2 NT ME 16 NT MD 12 NT MV 10 NT
Environmentally Preferable
Número de níveis 3 3 3 1 4 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 3 4 1 1 1 1 1 3 4
Taxa de fluxo 20 l/min 20 l/min 20 200 37 l/min 67 l/min 63 l/min 37 l/min 37 l/min 38 l/min 122 l/min 55 l/min 67 l/min 67 l/min 63 l/min 37 l/min 38 l/min 122 l/min 55 l/min 37 l/min 12 l/min 11/14 l/min 33 l/min 33 l/min 273 l/min 55 l/min 173 l/min
Vácuo 1,5 mbar 1,5 mbar 1,5 mbar 80 mbar 0,5 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 7 mbar 4 mbar 70 mbar 1 mbar 70 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 4 mbar 70 mbar 1 mbar 0,5 mbar 100 mbar - 70 mbar 70 mbar 70 mbar 2 mbar 0,5 mbar
Pressão final (abs.) 1,5 mbar 1,5 mbar 1,5 mbar 80 mbar 0,5 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 7 mbar 4 mbar 70 mbar 2 mbar 70 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 4 mbar 70 mbar 2 mbar 0,5 mbar 100 mbar 100 mbar 70 mbar 70 mbar 70 mbar 2 mbar 0,5 mbar
Pressão final com lastro de gás
Classe de protecção IP 44 IP 42 IP 44 IP 20 IP 20 IP 40 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 20 IP 20 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Ligação do lado da pressão (EX) Silencer / G1/8” Silencer / G1/8” Silencer / G1/8” Hose nozzle DN 10 mm / silencer / G1/4” Silencer / G1/4” 2 × silencer / G1/4” Hose nozzle DN 8-10 mm Silencer / G1/4” Silencer / G1/4” Silencer / G1/4” 2 × silencer / G1/4” Silencer / G1/4” 2 × silencer / G1/4” 2 × silencer / G1/4” Hose nozzle DN 8-10 mm Silencer / G1/4” Silencer / G1/4” 2 × silencer / G1/4” Silencer / G1/4” Silencer / G1/4” Silencer / G1/8” Silencer / G1/8” Silencer / G1/4” Silencer / G1/4” Silencer / G1/2” Silencer / G1/2” Silencer / G1/2”
Ligação do lado da aspiração (IN) Hose nozzle DN 6 mm Hose nozzle DN 6 mm Hose nozzle DN 6 mm Small flange KF DN 25 Small flange KF DN 16 Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Small flange KF DN 16 Hose nozzle DN 8-10 mm Small flange KF DN 16 Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Small flange KF DN 16 Hose nozzle DN 8-10 mm Small flange KF DN 16 Small flange KF DN 16 Hose nozzle DN 6 - 10 mm Hose nozzle DN 6 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Hose nozzle DN 8 - 10 mm Small flange KF DN 25 Small flange KF DN 25 Small flange KF DN 25
Saída do motor 0,08 kW 0,08 kW 0,39 kW 0,25 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,25 kW 0,25 kW 0,18 kW 0,04 kW 0,04 kW 0,18 kW
L×P×A 303×143×163 mm 303×143×163 mm 303×143×163 mm 470×222×294 mm 325×239×198 mm 243×239×198 mm 243×239×290 mm 243×239×198 mm 243×239×198 mm 243×242×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 243×239×198 mm 243×239×198 mm 243×239×290 mm 243×239×198 mm 243×242×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 247×121×145 mm 247×121×145 mm 243×211×198 mm 243×211×198 mm 554×260×359 mm 554×260×359 mm 554×260×359 mm
Peso 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 23 kg 16,4 kg 11 kg 11,5 kg 11 kg 11 kg 11,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 11 kg 11 kg 11,5 kg 11 kg 11,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 5 kg 5 kg 10,2 kg 10,2 kg 30,6 kg 30,6 kg 30,6 kg
Vácuo final (abs.) 1,5 mbar 1,5 mbar <80 mbar 0,5 mbar
<70 mbar
100 mbar 7 mbar 4 mbar 4 mbar <70 mbar 2 mbar <0,18 mbar

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR