Print…
Chemistry vacuum pumps and system, ME
Fornecedor: VACUUBRAND
20731200 731201 20734200 734201 731202 734202 20721100 721101 721102 22614080 20730100 730102 20734405
181-1035EA 2160 EUR
181-1035 181-1036 181-1063 181-1064 VACU731202 VACU734202 181-0244 181-0245 181-0246 VACU22614080 181-0435 VACU730102 181-0488
Chemistry vacuum pumps and system, ME
Bombas Bombas de Diafragma
Estes sistemas de vácuo para química podem ser usados numa vasta gama de aplicações, para drenagem ou deslocamento de gases e vapores entre recipientes, em laboratórios de química e física, por exemplo, como alternativa a bombas de jacto de água e bombas de palheta rotativa. Estrutura compacta, funcionamento extremamente silencioso. Longa vida útil, substituição fácil do diafragma e das válvulas. Vácuo isento de óleo.
  • Com bombas de diafragma para química, de elevada resistência a produtos químicos (as partes em contacto com os meios são feitas de