Print…
Dositubes passivos
Fornecedor: GASTEC
5DH 32D 81D 9D 152D 14D 17D 174D 2D 1DL 133D 132D 1D 3D 4D 5D 12D 8D 91D 151D 122DL 3DL
151-0089EA 66.6 EUR
151-0089 151-0084 151-0090 151-0093 151-0078 151-0076 151-0080 151-0079 151-0083 151-0082 151-0075 151-0074 151-0081 151-0086 151-0094 151-0088 151-0073 151-0091 151-0062 151-0077 151-0072 151-0087
Dositubes passivos
Tubos de gás
Os dositubes passivos são utilizados para medir concentrações de gases médias ponderadas no tempo (TWA) durante períodos mais prolongados.
  • Compact, lightweight, and versatile (can be used anywhere)
  • Easy direct measuring and reading
  • No sampling pump necessary
Os dositubes utilizam o princípio de difusão natural do gás.
Um dositube é um tubo de vidro com um diâmetro interior específico enchido com um difusor e reagente químico em paralelo que permitem a dispersão do gás a uma velocidade constante, resultando numa descoloração mais prolongada e numaMais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable
Tempo de medição 1 - 5 h 1 - 10 h 1 -10 h 1 - 8 h 0,5 - 10 h 0,5 - 24 h 0,5 - 48 h 1 - 48 h