Print…

Hidreto de sódio 57 - 63% dispersão em óleo mineral

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo

13431.18 13431.36
13431.18EA 50.1 EUR
13431.18 13431.36
Hidreto de sódio 57 - 63% dispersão em óleo mineral
Hidreto de sódio

CAS No.: 7646-69-7 Molecular Formula: HNa Formula Weight: 24.00 Physical Form: Moist powder Density: 0.92 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Off-white to gray Odour: Odourless Merck Reference: 14,8625 UN No.: 1427 MDL No.: MFCD00003471

Fórmula: HNa
Peso Molecular: 24 g/mol
Densidade: 0.92
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003471
Número CAS: 7646-69-7
EINECS: 231-587-3
UN: 1427
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,8625

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR