Print…
VWR®, Biohazard bags with or without sterilisation indicator strip
Fornecedor: VWR Collection
129-0714EA 109 EUR
129-0714 129-0712 129-0713 129-0715
VWR®, Biohazard bags with or without sterilisation indicator strip
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
Estes sacos são ideais para autoclavagem de recipientes de poliestireno e de outros artigos contaminados por agentes patogénicos (caixas de Petri, microplacas, pipetas, frascos, tubos, etc. ). Podem ser usados para concretizar e preservar as condições de esterilidade
Feitos de plástico, de cor branca.
  • Resistentes até 121 °C em autoclave
  • Disponíveis com ou sem tira indicadora de esterilização
  • De cor branca
  • Instruções impressas no saco