Print…
VWR®, Autoclavable Bags
Fornecedor: VWR Collection
129-0018EA 464 EUR
129-0018 129-0019 129-1153 129-1154 129-1155 129-1156 129-1570 129-1571 129-1572
VWR®, Autoclavable Bags
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
Saco robusto, resistente à temperatura, ideal para a eliminação de resíduos perigosos que, primeiro, têm de ser autoclavados. Possibilidade de utilização para autoclavagem de outros produtos. O produto é fornecido completo com os arames de fecho. PP, 37,5 µm/50 µm de espessura, transparentes.
  • Autoclavável até 135 °C
  • Elevada resistência a rasgões e choques