Print…
Toalhas para as mãos, intercaladas e em rolo, Tork
Fornecedor: Essity
290016 290076 100297 290067 100288 290068 100278 290163 290179 290190 290059 150299
115-0225EA 130 EUR
115-0225 115-0325 115-3108 115-1398 115-1575 115-1363 115-1574 115-1726 115-1439 115-1634 115-1937 115-1941
Toalhas para as mãos, intercaladas e em rolo, Tork
Toalhetes Toalhetes e toalhas descartáveis Toalhas de papel
Toalhas de mãos intercaladas, dobradas em Z e em C e rolos de toalhas de mãos para sistemas dispensadores Tork, disponíveis em vários graus de qualidade.
  • Tork Premium: de maior qualidade para tarefas de limpeza mais exigentes - com uma absorção rápida e com uma qualidade melhor que outras toalhas e toalhetes
  • Tork Advanced: lenços e toalhetes de desempenho melhorado que cumprem ou ultrapassam os requisitos básicos - com uma boa absorção, luminosidade e resistência
  • Tork Universal: lenços e toalhetes de qualidade padrão para as necessidades básicas