Print…
VWR® Spec-Wipe® 4, Toalhetes para salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
115-0036EA 71.8 EUR
115-0036 115-0039
VWR® Spec-Wipe® 4, Toalhetes para salas limpas
Toalhetes Toalhetes para salas limpas Seco
Excelentes para a limpeza de superfícies rugosas, abrasivas ou irregulares, mas com a suavidade necessária para superfícies delicadas. Adequados para as indústrias farmacêutica e biotecnológica.
  • Para a limpeza em processos críticos e em ambientes onde o baixo nível de partículas e uma geração reduzida de fibras são de extrema importância
  • De tecido duplo, integralmente feitos de poliéster, lavados numa sala branca de classe 4 ISO para reduzir partículas e contaminantes extraíveis
  • O tecido duplo durável permite uma limpeza rigorosa e é igualmente macio para