Print…
Prata 99,9985 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11468.G5 11468.G9 11468.H4
11468.G5EA 108 EUR
11468.G5 11468.G9 11468.H4
Prata 99,9985 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Prata
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.51g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647