Print…
Luvas de látex para salas limpas, BioClean Legion™
Fornecedor: Nitritex
BLA301-S BLA302-M BLA303-L BLA304-XL
112-3074EA 799 EUR
112-3074 112-3075 112-3076 112-3077
Luvas de látex para salas limpas, BioClean Legion™
Luvas
These ambidextrous cleanroom gloves with beaded cuffs can be used in medical as well as in laboratory environments.
  • Não esterilizadas, sem pó, com acabamento texturizado
  • A lixiviação prolongada em água pura desionizada assegura níveis extremamente baixos de cloretos e de metais extraíveis
  • Nível proteico inferior a 50 µg/g
  • Cada tamanho tem um código de barras individual inscrito no saco exterior de 50 pares (EAN-13) e na caixa exterior (ITF-14), possibilitando assim a introdução automática de dados em sistemas de gestão de stocks
Indicadas paraMais informação do produto