Print…
Caixas de armazenamento
Fornecedor: GEBRA
4209100 4304100 4201100 4208200 4303100 4214100 4208100 4215100 4102100 4102200 4105100 4105200 4109100 4109200 4201200 4209200 4214200 4312100 4310100 4311100 4303120
111-0001EA 48.4 EUR
111-0001 111-0004 111-0009 111-3710 111-0017 111-3713 111-3709 111-0024 111-3702 111-3704 111-3706 111-3707 111-3711 111-3712 111-3700 111-3705 111-3714 111-3701 111-3708 111-3703 GEBR4303120
Caixas de armazenamento
PPE Dispensers
Ideais para a arrumação de Equipamento de Protecção Individual no local de trabalho. As caixas podem ser fixas à parede através de parafusos ou com adesivo de dupla face.
  • ABS construction
  • Protect against dirt, dust and dampness
  • Patented opening allows for quick removal of the PPE in the case of an emergency
Informações de encomenda: Disponível em 3 tamanhos.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
PPE type Face shield Luvas Disposable garments Óculos Máscaras respiratórias Protecção ocular e auditiva Tampões de ouvidos
Material ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS
Environmentally Preferable
Tipo de dispensador Montagem na parede Montagem na parede Montagem na parede Montagem na parede Montagem na parede Montagem na parede Montagem na parede