Print…
Accessories for Multiple Use Earclips, KLEENGUARD* H50
Fornecedor: Honeywell Safety
3301167
111-0141EA 96.9 EUR
111-0141
Accessories for Multiple Use Earclips, KLEENGUARD* H50
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos descartáveis
Os tampões de ouvidos descartáveis proporcionam uma elevada detecção visual e por detector de metal.
  • Em forma de T, proporcionam um fácil manuseamento e uma utilização confortável a longo prazo
  • A espuma auto-ajustável alarga para poder ser utilizada por praticamente qualquer utilizador
  • Metal não ferroso e cores vivas
SNR: 35 dB
Certificações: EN 352-2
Atenção: * One size fits all.