Print…

Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio, LiChropur™ para cromatografia de par iônico, Supelco®

Fornecedor: Merck
Atenção

Sinônimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100

1.18312.0025 1.18312.0100
1.18312.0025EA 414.4 EUR
1.18312.0025 1.18312.0100
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio, LiChropur™ para cromatografia de par iônico, Supelco®
Hidrogenosulfato de tetrabutilamónio
Fórmula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Peso Molecular: 339.54 g/mol
Ponto de Fusão: 169…172 °C
Densidade: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011637
Número CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Assay (acidimetric; calculated on dried substance) ≥ 99%
Identity (IR-spectrum) passes test
pH-value (10 %; water) ≤ 2
UV-transmission (200 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 70 %
UV-transmission (220 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 90 %
UV-transmission (250 nm; 0.005 mol/l; 1 cm; water) ≥ 98 %
Loss on drying (120 °C, vacuum) ≤ 2%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR